2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501882-1G PC501882-250MG PC501882-5G
APOSPC501882-1GEA 464 EUR
APOSPC501882-1G APOSPC501882-250MG APOSPC501882-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 207.107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698445
CAS-Nummer: 1214326-22-3