3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501885-1G PC501885-250MG
APOSPC501885-1GEA 625 EUR
APOSPC501885-1G APOSPC501885-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Formel: C₆H₃BrFIO
Molecular Weight: 316,894 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28739587
CAS-Nummer: 1804910-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III