4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501893-1G PC501893-250MG PC501893-5G
APOSPC501893-1GEA 24.8 EUR
APOSPC501893-1G APOSPC501893-250MG APOSPC501893-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177.124 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11621754
CAS-Nummer: 83190-01-6