4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC501895-1G PC501895-250MG PC501895-5G
APOSPC501895-1GEA 56.7 EUR
APOSPC501895-1G APOSPC501895-250MG APOSPC501895-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 207.107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698453
CAS-Nummer: 83189-99-5