2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501900-1G
PC501900-250MG
PC501900-5G
APOSPC501900-1GEA
347
EUR
APOSPC501900-1G
APOSPC501900-250MG
APOSPC501900-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Formel:
C₇H₆F₃NO Molecular Weight: 177.124 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14698442 CAS-Nummer: 1214329-65-3 |