2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501904-1G PC501904-250MG PC501904-5G
APOSPC501904-1GEA 412 EUR
APOSPC501904-1G APOSPC501904-250MG APOSPC501904-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177.124 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18385074
CAS-Nummer: 1261839-70-6