Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501905-1G PC501905-5G PC501905-25G
APOSPC501905-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501905-1G APOSPC501905-5G APOSPC501905-25G
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Molecular Weight: 251,025 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23713110
CAS-Nummer: 1193162-21-8