4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501912-10G
PC501912-5G
APOSPC501912-10GEA
2050
EUR
APOSPC501912-10G
APOSPC501912-5G
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₂NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18390954 CAS-Nummer: 1261849-33-5 |