3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501917-1G PC501917-250MG PC501917-5G
APOSPC501917-1GEA 232 EUR
APOSPC501917-1G APOSPC501917-250MG APOSPC501917-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molecular Weight: 235.011 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28739824
CAS-Nummer: 1350117-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III