4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501918-1G
PC501918-250MG
PC501918-5G
APOSPC501918-1GEA
514
EUR
APOSPC501918-1G
APOSPC501918-250MG
APOSPC501918-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Formel:
C₇H₆F₃NO Molecular Weight: 177.124 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14698443 CAS-Nummer: 1003865-65-3 |