3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501941-1G
PC501941-250MG
PC501941-5G
APOSPC501941-1GEA
46.4
EUR
APOSPC501941-1G
APOSPC501941-250MG
APOSPC501941-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formel:
C₇H₆F₃NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14698444 CAS-Nummer: 83190-01-6 |