2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501951-1G PC501951-250MG PC501951-5G
APOSPC501951-1GEA 174 EUR
APOSPC501951-1G APOSPC501951-250MG APOSPC501951-5G
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Formel: C₇H₅BrF₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922624
CAS-Nummer: 1208074-75-2