2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501964-10G
PC501964-1G
PC501964-5G
APOSPC501964-10GEA
238
EUR
APOSPC501964-10G
APOSPC501964-1G
APOSPC501964-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₂O Molecular Weight: 220.999 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24387232 CAS-Nummer: 1232407-50-9 |