2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501968-1G PC501968-250MG
APOSPC501968-1GEA 435 EUR
APOSPC501968-1G APOSPC501968-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Formel: C₆H₄BrFIN
Molecular Weight: 315,91 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24160442
CAS-Nummer: 1447606-71-4