5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501971-1G PC501971-250MG PC501971-5G
APOSPC501971-1GEA 49.3 EUR
APOSPC501971-1G APOSPC501971-250MG APOSPC501971-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Molecular Weight: 217,998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15528910
CAS-Nummer: 1105665-42-6