2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501979-100MG
PC501979-250MG
PC501979-1G
APOSPC501979-100MGEA
157
EUR
APOSPC501979-100MG
APOSPC501979-250MG
APOSPC501979-1G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26386859 CAS-Nummer: 1312454-86-6 |