2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501980-1G PC501980-5G
APOSPC501980-1GEA 241 EUR
APOSPC501980-1G APOSPC501980-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177,124 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04969924
CAS-Nummer: 832740-98-4