2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501987-1G PC501987-250MG PC501987-5G
APOSPC501987-1GEA 58 EUR
APOSPC501987-1G APOSPC501987-250MG APOSPC501987-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 207,107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698448
CAS-Nummer: 1214336-89-6