4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501989-1G PC501989-25G PC501989-5G
APOSPC501989-1GEA 55.1 EUR
APOSPC501989-1G APOSPC501989-25G APOSPC501989-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 207.107 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698452
CAS-Nummer: 1214336-83-0