3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502008-1G
PC502008-250MG
PC502008-5G
APOSPC502008-1GEA
34.8
EUR
APOSPC502008-1G
APOSPC502008-250MG
APOSPC502008-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Formel:
C₇H₅BrFNO₃ Molecular Weight: 250,022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28739839 CAS-Nummer: 1805593-21-8 |