4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502009-1G
PC502009-250MG
APOSPC502009-1GEA
248
EUR
APOSPC502009-1G
APOSPC502009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₃ Molecular Weight: 249,034 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25459672 CAS-Nummer: 1780187-45-2 |