3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502026-1G
PC502026-250MG
APOSPC502026-1GEA
567
EUR
APOSPC502026-1G
APOSPC502026-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Formel:
C₇H₅BrF₃NO Molecular Weight: 256.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12166253 CAS-Nummer: 1096884-90-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |