2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluoro-4-iodo-2-nitrobenzene
PC50206-1G
PC50206-5G
APOSPC50206-1GEA
21.9
EUR
APOSPC50206-1G
APOSPC50206-5G
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene
Formel:
C₆H₃FINO₂ Molecular Weight: 266,996 g/mol Schmelzpunkt: 34…36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800783 CAS-Nummer: 364-75-0 |