3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502063-1G
PC502063-250MG
PC502063-5G
APOSPC502063-1GEA
241
EUR
APOSPC502063-1G
APOSPC502063-250MG
APOSPC502063-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₃BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16606444 CAS-Nummer: 1228898-24-5 |