4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC502072-1G PC502072-250MG
APOSPC502072-1GEA 120 EUR
APOSPC502072-1G APOSPC502072-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22570386
CAS-Nummer: 1824630-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III