1,1,1-Trifluorohex-2-ene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC50212-1G
APOSPC50212-1GEA
50.9
EUR
APOSPC50212-1G
1,1,1-Trifluorohex-2-ene
1,1,1-Trifluorohex-2-ene
Formel:
C₆H₉F₃ Molecular Weight: 138,131 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28136602 CAS-Nummer: 53392-87-3 UN: 1993 ADR: 3,III |