2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502135-1G
PC502135-250MG
PC502135-5G
APOSPC502135-1GEA
58
EUR
APOSPC502135-1G
APOSPC502135-250MG
APOSPC502135-5G
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
2-Bromo-2',6'-difluoropropiophenone
Formel:
C₉H₇BrF₂O Molecular Weight: 249.052 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391236 CAS-Nummer: 481066-21-1 |