5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-nitrobenzyl Alcohol
PC502138-1G
PC502138-250MG
PC502138-5G
APOSPC502138-1GEA
168
EUR
APOSPC502138-1G
APOSPC502138-250MG
APOSPC502138-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95+%
5-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Molecular Weight: 171,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202666 CAS-Nummer: 287121-32-8 |