3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502141-1G PC502141-250MG
APOSPC502141-1GEA 654 EUR
APOSPC502141-1G APOSPC502141-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrF₂NO₂
Molecular Weight: 252.013 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17169030
CAS-Nummer: 1258546-68-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable