2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502142-1G PC502142-250MG PC502142-5G
APOSPC502142-1GEA 0 EUR
APOSPC502142-1G APOSPC502142-250MG APOSPC502142-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22381476
CAS-Nummer: 1236141-95-9