3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502143-1G PC502143-250MG
APOSPC502143-1GEA 119 EUR
APOSPC502143-1G APOSPC502143-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
Molecular Weight: 184,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185568
CAS-Nummer: 868596-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III