3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502144-1G PC502144-250MG
APOSPC502144-1GEA 1400 EUR
APOSPC502144-1G APOSPC502144-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₃IO
Molecular Weight: 302.032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398176
CAS-Nummer: 868167-58-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable