3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502148-1G PC502148-250MG
APOSPC502148-1GEA 429 EUR
APOSPC502148-1G APOSPC502148-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂NO₃
Molecular Weight: 187,1 g/mol
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17169028
CAS-Nummer: 213382-46-8