Perfluorobutylsulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulphonamide
PC50215-1G
PC50215-250MG
PC50215-5G
APOSPC50215-1GEA
290
EUR
APOSPC50215-1G
APOSPC50215-250MG
APOSPC50215-5G
Perfluorobutylsulphonamide 97%
Perfluorobutylsulphonamide
Formel:
C₄H₂F₉NO₂S Molecular Weight: 299,115 g/mol Schmelzpunkt: 64…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11112029 CAS-Nummer: 30334-69-1 |