3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502155-1G PC502155-250MG
APOSPC502155-1GEA 654 EUR
APOSPC502155-1G APOSPC502155-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3,5-Difluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Molecular Weight: 189,116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17169029
CAS-Nummer: 1378491-35-0