4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC502180-1G
PC502180-250MG
PC502180-5G
APOSPC502180-1GEA
79.9
EUR
APOSPC502180-1G
APOSPC502180-250MG
APOSPC502180-5G
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₃ClF₄O₄S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16883063 CAS-Nummer: 1027345-07-8 UN: 1760 ADR: 8,III |