Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502192-1G PC502192-250MG
APOSPC502192-1GEA 151 EUR
APOSPC502192-1G APOSPC502192-250MG
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Potassium (3-fluorobenzyl)trifluoroborate
Formel: C₇H₆BF₄·K
Molecular Weight: 216,025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04112714
CAS-Nummer: 2126821-95-0