5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502194-100MG PC502194-250MG PC502194-1G
APOSPC502194-100MGEA 203 EUR
APOSPC502194-100MG APOSPC502194-250MG APOSPC502194-1G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde, tech
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847161
CAS-Nummer: 1214364-36-9