2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene
PC50220-1G PC50220-250MG PC50220-5G
APOSPC50220-1GEA 352 EUR
APOSPC50220-1G APOSPC50220-250MG APOSPC50220-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-5-chloro-4-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
Molecular Weight: 335,34 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18089307
CAS-Nummer: 1263377-64-5