2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502201-1G PC502201-250MG
APOSPC502201-1GEA 719 EUR
APOSPC502201-1G APOSPC502201-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28738353
CAS-Nummer: 1807187-83-2