3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502234-1G PC502234-250MG
APOSPC502234-1GEA 364 EUR
APOSPC502234-1G APOSPC502234-250MG
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
3-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₃INO₂
Molecular Weight: 317,004 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16606429
CAS-Nummer: 224185-35-7