2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502249-1G PC502249-250MG
APOSPC502249-1GEA 609 EUR
APOSPC502249-1G APOSPC502249-250MG
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₄FN
Molecular Weight: 145,133 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11656151
CAS-Nummer: 1208076-36-1