2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502252-1G
PC502252-250MG
PC502252-5G
APOSPC502252-1GEA
473
EUR
APOSPC502252-1G
APOSPC502252-250MG
APOSPC502252-5G
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde 98%
2-Ethynyl-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₉H₅FO Molecular Weight: 148.134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12545737 CAS-Nummer: 137338-08-0 |