3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502253-1G PC502253-250MG PC502253-5G
APOSPC502253-1GEA 429 EUR
APOSPC502253-1G APOSPC502253-250MG APOSPC502253-5G
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 98%
3-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₅FO
Molecular Weight: 148.134 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30730328
CAS-Nummer: 1851952-10-7