2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50226-1G
PC50226-250MG
PC50226-5G
APOSPC50226-1GEA
429
EUR
APOSPC50226-1G
APOSPC50226-250MG
APOSPC50226-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₇FN₂ Molecular Weight: 150,153 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20696905 CAS-Nummer: 180146-78-5 |