4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC50228-1G PC50228-250MG PC50228-5G
APOSPC50228-1GEA 473 EUR
APOSPC50228-1G APOSPC50228-250MG APOSPC50228-5G
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
4-(Cyanomethyl)-3-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₅ClFNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26032776
CAS-Nummer: 1551793-37-3
UN: 3261
ADR: 8,III