4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502287-1G PC502287-250MG PC502287-5G
APOSPC502287-1GEA 145 EUR
APOSPC502287-1G APOSPC502287-250MG APOSPC502287-5G
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
4-Bromo-1-(difluoromethoxy)isoquinoline
Formel: C₁₀H₆BrF₂NO
Molecular Weight: 274.062 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29761120
CAS-Nummer: 2089319-24-2