1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502324-1G PC502324-250MG
APOSPC502324-1GEA 574 EUR
APOSPC502324-1G APOSPC502324-250MG
1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
1-(Difluoromethoxy)-4-nitroisoquinoline
Formel: C₁₀H₆F₂N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30730349
CAS-Nummer: 2187434-99-5