2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502325-1G
PC502325-250MG
PC502325-5G
APOSPC502325-1GEA
279
EUR
APOSPC502325-1G
APOSPC502325-250MG
APOSPC502325-5G
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
2-Bromo-2’,4’-difluoropropiophenone
Formel:
C₉H₇BrF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07847871 CAS-Nummer: 135206-83-6 |