2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502332-1G PC502332-250MG PC502332-5G
APOSPC502332-1GEA 58 EUR
APOSPC502332-1G APOSPC502332-250MG APOSPC502332-5G
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-2’-(trifluoromethyl)propiophenone
Formel: C₁₀H₈BrF₃O
Molecular Weight: 281.069 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18392394
CAS-Nummer: 104384-69-2